Learn More
Invitrogen™ Zymosan A (S. cerevisiae) BioParticles™, Alexa Fluor™ 594 conjugate
Étudier la phagocytose par microscopie par fluorescence, par spectrophotométrie quantitative et par cytométrie en flux
Marque: Invitrogen™ Z23374
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
- La fluorescence des conjuguées BioParticles marqués à la fluorescéine, qui est partiellement éteinte dans des environnements acides, la fluorescence des conjugués de colorant Alexa Fluor, BODIPY™ FL, tétraméthylrhodamine et Texas Red™ est uniformément intense sur la plage de pH allant de 3 à 10.
- Marquage (Ex / Em) : Alexa Fluor 594 (env. 590 / 617 nm)
- Particule : Zymosan (S. cerevisiae)
- Fourni sous forme de poudres lyophilisées
- Environ 3 x 108 particulesE. coli ou S. aureus par mg de solide et environ 2 x 107 particules de zymosan par mg de solide
- Les conjugués peuvent être reconstitués dans le tampon de votre choix pour une utilisation dans les dosages de phagocytose
- La fluorescence des conjugués BioParticles qui sont liés à la surface de la cellule (mais non internalisés) peut être éteinte par du bromure d’éthidium, du bleu de trypan ou d’autres extincteurs
- En plus des applications cellulaires, les conjugués fluorescents BioParticles peuvent être efficaces en tant que références d’étalonnage par cytométrie en flux lors du tri des bactéries et des mutants de levures
- Les petites particules peuvent également être des références utiles pour les études sur la diffusion de la lumière car leurs tailles et leurs formes diffèrent de façon caractéristique
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, endocytose, exocytose et phagocytose, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Microscope à fluorescence | |
Alexa Fluor™ 594 | |
3 à 10 | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Supplément | |
Poudre lyophilisée | |
Alexa Fluor™, BioParticles™ | |
S. cerevisiae |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.