Learn More
Tamis moléculaires, 13X, granulés de1-2 mm (0,04-0,08 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080391
74.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
63231-69-6
MFCD00131613
Molecular sieves 13X
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
63231-69-6
MFCD00131613
Molecular sieves 13X
Molecular sieves is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is preferred for static dehydration in closed liquid or gas systems, e.g., in packaging of drugs, electric components and perishable chemicals; water scavenging in printing and plastics systems and drying saturated hydrocarbon streams. Generally considered a universal drying agent in polar and nonpolar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Molecular sieves, 13X
Note relative au nom 1 to 2mm (0.04 to 0.08 in.) dia. pellets
Granulométrie 1/16 in.
Sensibilité Hygroscopic
Quantité 1 kg
Forme physique Culot
Informations sur la solubilité Insoluble in water.