Learn More
Tamis moléculaires, 13X, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120592
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
63231-69-6
MFCD00131613
Molecular sieves 13X
63231-69-6
MFCD00131613
Molecular sieves 13X
Billes, 4 à 8 mailles
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Molecular Sieves, 13X
Dimensions de la maille 4 to 8mesh
Conditionnement Flacon poly
Quantité 1 kg
Forme physique Billes
Formule linéaire Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Numéro UN NONH for all modes of transport