Learn More
Tamis moléculaires, 5Å, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Tambour avec revêtement intérieur
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molecular Sieves, 5Å |
Dimensions de la maille | 8 to 12mesh |
Conditionnement | Flacon poly |
Porosité | 5Å |
Quantité | 1 kg |
Forme physique | Billes |
Formule linéaire | Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane |