Learn More
Agencinox™ Béchers en acier inoxydable au molybdène sans bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Description
- Structure en acier inox au molybdène
- Grande résistance chimique
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 80 mm |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | En acier inox (molybdène) |
Hauteur (métrique) | 110 mm |
Type | Bécher |