Learn More
Sulfure de molybdène(IV), 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molybdenum(IV) sulfide |
Point de fusion | 2375.0°C |
Couleur | Noir ou gris |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (MoS2) |
Formule linéaire | MoS2 |
Merck Index | 15,6322 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aqua regia and sulfuric acid |
Poids de la formule | 160.07 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Molybdenum(IV) sulfide
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.