Learn More
Agencinox™ Bécher en acier inoxydable Molybdenum
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
5000 ml
Comprend:
Bec verseur
Bord verseur
Poignée, bec verseur
Description
- Structure en acier inox au molybdène
- Grande résistance chimique
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 50 mm |
Capacité (métrique) | 100 ml |
Matériau | Acier inoxydable au molybdène |
Finition | Bord verseur |
Hauteur (métrique) | 60 mm |
Comprend | Bord verseur |
Type | Beaker |
Certifications/Conformité | AISI 316 |