Learn More
Oxyde de molybdène(VI), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042670
42.53 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1313-27-5
MoO3
143.95
MFCD00003469
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
14802
CHEBI:30627
trioxomolybdène
O=[Mo](=O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1313-27-5
MoO3
143.95
MFCD00003469
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
14802
CHEBI:30627
trioxomolybdène
O=[Mo](=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1155.0°C
Nom chimique ou matériau Molybdenum(VI) oxide
Point de fusion 795.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Vert-jaune
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Formule linéaire MoO3
Fieser 04,203; 13,279; 16,227
Merck Index 15, 6325
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. mineral acids, sol. of alkali, hydroxides and ammonia, soluble in potassium bitartrate
Poids de la formule 143.94
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Molybdenum(VI) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.