missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MON1A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 23772-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16802445

  • 140.00€ / 20µL
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

MON1A is a cytosolic protein that peripherally associates with the ER. MON1A plays an important role in membrane trafficking through the secretory apparatus. MON1A affects different steps in the secretory pathway including endoplasmic reticulum-to-Golgi traffic. MON1A encodes several isoforms with MW about 62, 55, 45 and 34 kDa.
Spécification

Spécification

MON1A
Polyclonal
Unconjugated
MON1A
MON1 homolog A (yeast), MON1A, SAND1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
84315
-20°C
Liquid
Western Blot
0.59 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q86VX9
MON1A
MON1A Fusion Protein Ag6900
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions