Learn More
MON1A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MON1A |
---|---|
Concentration | 0.59 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802445
|
Proteintech
23772-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892435
|
Proteintech
23772-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
MON1A is a cytosolic protein that peripherally associates with the ER. MON1A plays an important role in membrane trafficking through the secretory apparatus. MON1A affects different steps in the secretory pathway including endoplasmic reticulum-to-Golgi traffic. MON1A encodes several isoforms with MW about 62, 55, 45 and 34 kDa.Spécification
MON1A | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q86VX9 | |
84315 | |
MON1A Fusion Protein Ag6900 | |
Primary | |
-20°C | |
MON1A |
0.59 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MON1 homolog A (yeast), MON1A, SAND1 | |
MON1A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |