Learn More
Téréphtalate de monométhyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737028
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1679-64-7
C9H8O4
180.16
MFCD00002557
REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N
4-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl terephthalate, monomethyl terephthalate, methyl terephthalate, methyl hydrogen terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, monomethyl ester, terephthalic acid monomethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid monomethyl ester, terephthalic acid, monomethyl ester, hydrogen methyl terephthalate
15513
Acide 4-méthoxycarbonylbenzoïque
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
1679-64-7
C9H8O4
180.16
MFCD00002557
REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N
4-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl terephthalate, monomethyl terephthalate, methyl terephthalate, methyl hydrogen terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, monomethyl ester, terephthalic acid monomethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid monomethyl ester, terephthalic acid, monomethyl ester, hydrogen methyl terephthalate
15513
Acide 4-méthoxycarbonylbenzoïque
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau mono-Methyl terephthalate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 219°C to 224°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • mono-Methyl terephthalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.