Learn More
Heidolph™ Insert pour flacons MonoBlock
Peut accueillir des flacons de tailles spécifiques sur votre poste de travail d’agitateur magnétique Starfish. L’insert pour flacon Heidolph™ MonoBlock, un insert MonoBlock pour flacons en une pièce, est idéal pour les expériences utilisant le même récipient.
Marque:  Heidolph™ 5058004300
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11781679
  • 90.41€ / 1 pièce
Expédition estimée
11-03-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Convient à une taille de flacon spécifique.
  • Construction monobloc
Spécification
Spécification
Insert pour MonoBlock
Poste de travail Starfish, agitateurs magnétiques MR-Hei, MonoBlock pour 5 flacons de 250 ml
Flacon de 25 ml