Learn More
Heidolph instruments Insert pour flacons MonoBlock
Peut accueillir des flacons de tailles spécifiques sur votre poste de travail d’agitateur magnétique Starfish. L’insert pour flacon Heidolph™ MonoBlock, un insert MonoBlock pour flacons en une pièce, est idéal pour les expériences utilisant le même récipient.
Marque: Heidolph instruments 505-80044-00
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Description
- Convient à une taille de flacon spécifique.
- Construction monobloc
Spécification
Insert pour MonoBlock | |
Station de travail Starfish, agitateurs magnétiques MR-Hei, Flask MonoBlock 5 x 250 ml | |
Flacon de 10 ml |