Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisérums de Salmonella (H) à flagelles monovalents
Utilisation dans les tests d’agglutination sur lames pour le sérotypage d’isolats de Salmonella selon la classification Kauffmann-White. Les antisérums de Salmonella (H) à flagelles monovalents Pro-Lab Diagnostics™ sont une gamme complète d’antigènes de Salmonella monovalents livrés dans des flacons économiques de 3,0 ml.
Marque: Pro-Lab Diagnostics™ PL6134
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Alors que les antisérums O (somatiques) polyvalents aident au séroregroupement initial, l’identification complète des antigènes O est réalisée à l’aide d’antisérums O spécifiques à un monovalent. Le sérotype des isolats de Salmonella peut ensuite être déterminé à l’aide d’antisérums H (flagella).
- Antisérums dilués prêts à l’emploi avec 0,01 % de thimérosal comme conservateur
- Produit à l’aide de souches de référence préparées par les directives de l’Organisation mondiale de la santé
- Performances du centre de référence certifiées
- Présenté dans des flacons compte-gouttes à code couleur
- Longue durée de conservation : jusqu’à 5 ans à partir de la date de fabrication
Spécification
W.H.O. | |
Facteur antigène k | |
Tests sur lame d’agglutination classiques | |
3,0 ml |
2°C à 8°C, ne pas congeler | |
Antisérums de Salmonella (H) à flagelles monovalents | |
Flacon compte-gouttes | |
Agglutination |