Learn More
Uvex™ Chaussures de sécurité perforées Motion S1 SRC
Chaussures de sécurité extrêmement légères avec une conception sportive construite à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome.Classe de protection S1 conformément à la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente propriété antidérapante (SRC).
129.00€ - 141.00€
Spécification
Matériau de revêtement | Maillage de distance |
---|---|
Matériau | Microvelours |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité |
Matériau au niveau des orteils | Acier |
Largeur (métrique) | 11 cm |
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15338312
|
Uvex™
6989840 |
40 | Noir, Argent |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15348312
|
Uvex™
6989841 |
41 | Noir, Argent |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15318462
|
Uvex™
6998842 |
42 | Noir, Rouge |
134.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15368312
|
Uvex™
6989843 |
43 | Noir, Argent |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15378312
|
Uvex™
6989844 |
44 | Noir, Argent |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15338462
|
Uvex™
6998844 |
44 | Noir, Rouge |
134.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Chaussures de sécurité S1 légères avec technologie de gestion de la température Climazone
- Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome
- Classe de protection S1conformément à la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente propriété antidérapante (SRC)
- Conforme aux spécifications ESD avec résistance de fuite inférieure à 35 mégaohms
- Semelle en PU légère et auto-nettoyante avec une résistance optimale à l’abrasion, une absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
- Bout en acier et contrefort anti-torsion apportant stabilité et prévenant les foulures de la cheville
- Toutes les semelles sont exemptes de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération de l’hydrophobie de la peinture
- Semelle intérieure en mousse Hydroflex™ 3D Uvex anti-statique pour une absorption optimale des chocs autour du talon et de l’avant-pied
- Lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
- Conviennent pour une utilisation avec des ajustements et des semelles internes orthopédiques
Spécification
Maillage de distance | |
Polyuréthane double densité | |
11 cm | |
Huile, pétrole | |
S1 |
Microvelours | |
Acier | |
Hommes | |
Motion S1 SRC |