missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1c Mouse anti-Human, PerCP-Cy5.5, Clone: F10/21A3, BD

Mouse Monoclonal Antibody

257.00€ - 492.00€

Spécification

Antigène CD1c
Clone F10/21A3
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Conjugué PerCP-Cyanine5.5
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15884309
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
565424
25 Tests
257.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15874309
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
565423
100 Tests
492.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

The F10/21A3 monoclonal antibody specifically binds to CD1c. The CD1 family of transmembrane glycoproteins are structurally related to the classical major histocompatibility complex (MHC) proteins. CD1c is a type I transmembrane glycoprotein that forms heterodimers with beta-2-microglobulin. CD1c presents lipids and glycolipids of self or microbial origin to T cells. CD1c is expressed by Langerhans cells, dendritic cells, monocytes, cortical thymocytes, T cells, and some B cells.

Spécification

Spécification

CD1c
Flow Cytometry
PerCP-Cyanine5.5
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
CD1; R7; M241; BDCA1
F10/21A3
Monoclonal
Mouse
Human
GM-CSF- and IL-4-activated Human Monocytes
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications

For Research Use Only.