Learn More
Invitrogen™ Mouse Leptin R ELISA Kit
Mouse Leptin R quantitates mouse Leptin R in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EM48RB
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Mouse Leptin R quantitates mouse Leptin R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Leptin R.
Le récepteur de la leptine (OB-R) fait partie de la superfamille des récepteurs de cytokine, qui joue un rôle important dans l’homéostasie du poids corporel des mammifères et dans l’équilibre énergétique. L’activation induite par ligand de l’OB-R par le biais de l’hormone sécrétée par le tissu adipeux, la leptine, semble activer les événements de signalisation en aval via la kinase Janus (JAK)/le transducteur de signal et activateur de transcription (STAT). La leptine peut homo-dimériser les domaines extracellulaires de l’OB-R alors que les événements de signalisation en aval sont déclenchés lors de l’homo-dimérisation des domaines intracellulaires de l’OB-R. Plusieurs isoformes de l’OB-R, dont la longueur et les capacités de signalisation sont différentes, ont été rapportées. Des transcrits d’ARN codant la forme longue de l’OB-R ont été trouvés dans le plexus choroïde et dans l’hypothalamus, qui a été proposé comme centre de contrôle pour la satiété et les dépenses énergétiques. Il a été démontré que des mutations dans les gènes de l’OB-R (db) ou de la leptine (ob) de la souris entraînent une apparition précoce de l’obésité. Les anomalies métaboliques attribuables à ces génotypes comprennent l’hypercorticoïdémie, l’hyperinsulinémie et la résistance à l’insuline, l’hyperglycémie, une altération de l’activité du SNC, une réduction du taux métabolique du tissu adipeux brun et une augmentation importante du tissu adipeux blanc.Spécification
B219 ; antigène CD CD295 ; CD295 ; antigène CD295 ; db ; diabète ; Fa ; HuB219 ; HuB219.2 ; LEPR ; LEP-R ; Leprb ; LEPRD ; LEPROT ; récepteur de la leptine ; récepteur de la leptine (gras) ; protéine liée au gène du récepteur de la leptine ; MODB1 ; récepteur de l’OB ; type d’obésité ; obl ; Obr ; OB-R ; OB-RGP | |
32 pg/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Lepr | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
32 à 8 000 pg/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P48356 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
96 tests | |
Sérum, 50 µl ; plasma, 50 µl ; surnageant, 50 µl | |
Récepteur de leptine | |
4 h 45 min |