Learn More
Invitrogen™ RAGE (STK30) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque:  Invitrogen™ EMSTK30
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.00400kg
Code produit. 15445333
  • 624.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 15-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
Description
The Mouse RAGE (STK30) ELISA quantitates Ms RAGE in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms RAGE. Principle of the method The Mouse RAGE solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Capable de phosphoryler plusieurs substrats exogènes et de subir une autophosphorylation.
Spécification
Spécification
Q9WVS4
15 pg/ml
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Sérum, Surnageant, Surnageant
96 dosages
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
26448
< 12 %
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives
96 tests
Autre domaine de recherche
2°C à 8°C
Souris
4 h 45 min
13,72-10,000 pg/ml
15 pg/ml à 10000 pg/ml
Biotine
Kinase & inhibiteurs
Réactivité croisée : Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CD30L de souris, CD30, CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-
Souris
Lecteur de microplaques colorimétriques
Mok
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Surnageant, 100 μl
RAGE1, Rage, Stk30
1 h 20 min