Learn More
Ambion™ Mouse Single
Souris simple
Marque: Ambion™ 1320001
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00800kg
Description
Utilisez cet outil pour commander rapidement et facilement l’ARNsi Stealth RNAi™ validé par essai au banc, l’ARNsi Stealth Select RNAi™ prêt à l’emploi, les Duopacks vectoriels de micro-ARN validé BLOCK-iT™ Pol II miR avec essai au banc, testés sur paillasse et le BLOCK-iT™ miR RNAi Select prêt à clonerSpécification
Conserver à température ambiante. | |
Tube | |
Tube de pARNi pré-conçu Stealth RNAi™ | |
Tube d’ARNsi pré-conçu Stealth RNAi™ | |
20 nmol | |
Souris simple |
Tube de siARN pré-conçu Stealth RNAi™, 20 nmol, cible simple souris, inhibition correcte, effets hors cible faibles, pureté standard, utilisé pour traiter la maladie de Parkinson | |
siARN, micro-ARN | |
Pour traiter la maladie de Parkinson | |
Pureté standard | |
20 nmol |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.