Learn More
Gibco™ Mouse Sonic Hedgehog C25II Recombinant Protein
Recombinant Sonic Hedgehog C25II is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
333.00€ - 11240.00€
Spécification
Numéro d’adhésion BC063088
À utiliser avec (application) Cell Culture
Identification génétique (Entrez) 6516263
Poids moléculaire 19.7 kDa
Méthode de purification Sequential Chromatography
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10533674
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
PMC8034
10μg
333.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10398143
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
PMC8035
25μg
616.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
10164903
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
PMC8031
100μg
1886.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
10053163
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
PMC8033
1mg
11240.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
Mouse Sonic Hedgehog C25II Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
Sonic Hedgehog is instrumental in patterning the early embryo. It has been implicated as the key inductive signal in patterning of the ventral neural tube, the anterior-posterior limb axis, and the ventral somites.
Shipping Condition: Wet Ice.
Spécification
Spécification
BC063088
6516263
Sequential Chromatography
SHH
Mouse
Carrier-Free
Wet Ice
E. coli
Recombinant, Ligand, Mutant
Sonic Hedgehog
Gibco™
Cell Culture
19.7 kDa
Sonic Hedgehog C25II
175 aa
This product is supplied lyophilized. Store at 2 to 8°C, preferably desiccated. Upon reconstitution, apportion into working aliquots and store at ≤ -20°C. Avoid repeated freeze⁄thaw cycles.
< 0.1 ng/μg
5×103 to 0.83 × 102 units⁄mg
Growth Factors & Receptors
Lyophilized
Neurobiology, Signal Transduction, Development, Differentiation, Stem Cell Research, Oncology
95 %
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.