Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TIMP1-lysat cellulaire de souris
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EMTIMP1CL
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.00400kg
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
Le test ELISA de l’inhibiteur tissulaire des métalloprotéines 1 matricielles de souris (TIMP-1 de souris) dans les lysats cellulaires quantifie le TIMP-1 de souris dans les lysats de cellules ou de tissus de souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement le Ms TIMP-1 naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide du TIMP-1 de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’inhibiteur tissulaire des métalloprotéinases-1 (TIMP-1) et l’inhibiteur tissulaire des métalloprotéinases-2 (TIMP-2) ont des propriétés similaires, en particulier pour ce qui est de l’inhibition des enzymes de la famille des métalloprotéinases matricielles et l’on pense qu’ils jouent un rôle particulièrement important dans la maintenance de l’intégrité du tissu conjonctif. TIMP-1 forme un complexe de stœchiométrie 1:1 avec la collagénase interstitielle activée, la stromélysine activée, la forme active de la collagénase de type IV de 72 kDa (aussi connue sous les appellations MMP-2 et gélatinase A) et les formes latente et active de la collagénase de type IV de 92 kDa (aussi connue sous les appellations MMP-0 et gélatinase B). Les TIMP inhibent l’invasivité protéolytique des cellules tumorales et des cellules trophoblastiques placentaires normales.Spécification
P12032 | |
3 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Lysats cellulaires | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
21857 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lyse cellulaire, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 tests | |
Oncologie | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 h 45 min |
1,37-1000 pg/ml | |
3 pg/ml à 1000 pg/ml | |
Biotine | |
Cytokines & récepteurs | |
La paire d’anticorps présente dans ce kit reconnaît TIMP-1 de souris. | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Timp1 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Lysat cellulaire ,20 μl | |
RP23-132C19,3, Clgi, EPA, TIMP-1, TPA-S1, Timp | |
1 h 20 min |