Learn More
MP Biomedicals™ Albumin 35% Solution
Globulin free albumins are suitable for use in applications where no other proteins should be present
336.02€ - 3721.66€
Spécification
Concentration 34.4g/dL
À utiliser avec (application) Immunoassay, Mammalian Cell Culture
Poids moléculaire ∽66
Nom Bovine Albumin 35% Solution
Plage de pH 7.2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11404216
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
08810061
50mL
336.02€
50mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
11414216
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
08810063
1L
3721.66€
1000mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-05-2024
Description
Albumins are a group of acidic proteins which occur plentifully in the body fluids and tissues of mammals and in some plant seeds.
  • CAS Number: 9048-46-8
  • MDL Number: MFCD00130384
  • Format: Solution
  • Sterile albumins
  • Concentration: About 35g/dl
For immunoassays and mammalian cell culture. Used to solubilize lipids and is also used as a blocking agent in Western blots or ELISA applications.
Spécification
Spécification
34.4g/dL
∽66
7.2
Solution
Immunoassay, Mammalian Cell Culture
Bovine Albumin 35% Solution
0° to 5°C