Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, For IVD, Low Ash and Metals
Prepared by heat shock fractionation
54.38€ - 1982.20€
Spécification
À utiliser avec (application) | ELISA, Microbial Culture |
---|---|
Poids moléculaire | 66.338 |
Nom | Bovine Albumin Fraction V |
Plage de pH | 6.5 to 7.5 |
Source | Bovine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480252
|
MP Biomedicals™
0216006910 |
10g |
54.38€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11490252
|
MP Biomedicals™
0216006925 |
25g |
142.04€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
12861781
|
MP Biomedicals™
0216006991 |
1kg |
1982.20€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11410262
|
MP Biomedicals™
0216006980 |
100g |
347.68€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11400262
|
MP Biomedicals™
0216006950 |
50g |
156.88€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11420262
|
MP Biomedicals™
0216006990 |
500g |
1106.64€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
- For IVD applications
- Low visible absorbance
- Purity: >98%
- Ash: <2%
- Metals: <20ppm
For best cell culture performance, see alternate Mfr. No. 180577
Spécification
ELISA, Microbial Culture | |
Bovine Albumin Fraction V | |
Bovine | |
Powder |
66.338 | |
6.5 to 7.5 | |
2° to 8°C |