Learn More
MP Biomedicals™ Dispase
De Bacillus polymyxa
Marque: MP Biomedicals™ 0219502225
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : CAS : 9001-92-7 Poids : 0.01000kg
Description
Métalloenzyme microbienne utilisée dans la dissociation tissulaire (cultures cellulaires primaires) et la sous-culture (cultures cellulaires secondaires). Extrêmement stable. Activité : 6 U/mg Définition de l’unité : Une unité est la quantité d’enzymes qui libère 1,0 μmole de Tyr par minute à 37°C, pH de 7,5. MW : 35,9 kDa Lyophilisé.
Réf. : Akimoto, Y., et al., J. Histochem. Cytochem., 40 : 1129 (1992).
Spécification
Brun clair | |
Séquençage des protéines | |
Bacillus polymyxa | |
Dispase | |
EDTA, EGTA, Hg2+, autres métaux lourds |
6 à 8,5 | |
4°C | |
25 U | |
35,9 | |
Poudre lyophilisée |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.