Learn More
MP Biomedicals™ Kit Turbo Geneclean™ pour PCR
Optimisé pour la purification par PCR de fragments d’ADN de tailles allant de 100 bp à 10 kb.
Marque:  MP Biomedicals™ 111103400
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Code produit. 11333129
  • 220.48€ / 100 préparations
Expédition estimée: 21-05-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Solution de sel GeneClean™ Turbo, solution de lavage, cartouches, tubes de capture et solution d’élution
Description
Description
  • Prêt à l’emploi
  • Élimine les amorces, les nucléotides, les enzymes, l’huile minérale, les sels et autres impuretés
Applications :
Purification de l’ADN
Spécification
Spécification
Post amplification PCR reaction mixture (oil-free)
Solution saline Geneclean™ Turbo™, solution de lavage, cartouches, tubes de capture et solution d’élution
Up to 100 μL PCR Reaction Solution
Isolement de l’ADN des réactions PCR, élimination des amorces, nucléotides, enzymes, huile minérale, sels et autres impuretés des échantillons d’ADN
100 préparations
Gels and Solutions
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • geneclean turbo for PCR kits
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidine thiocyanate
Promotions
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.