Learn More
MP Biomedicals™ Sérum humain, type AB
Liquide jaune doré. Pour cultiver de nombreuses lignées cellulaires humaines à un rythme plus rapide, avec un plus petit pourcentage de sérum que s’il s’agissait d’un mélange de sérums de divers groupes sanguins.
Marque: MP Biomedicals™ 092938249
367.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.12780kg
Spécification
Règlementations américaines | |
-20°C | |
Liquide | |
100 mL | |
Filtration à 0,1 μm | |
Oui | |
Non | |
7 à 8 |
Jaune doré | |
Humaine | |
sérum humain | |
Stérile | |
Cultivez de nombreuses lignées cellulaires humaines à un rythme plus rapide | |
≤ 26,0 mg/dl | |
263 à 323 mOsm/kg | |
5,5 à 7,5 g/dl |