Learn More
MP Biomedicals™ Gélose LB, grandes capsules
Contenu/litre : Milieu LB, 15 g de gélose-B
Marque:  MP Biomedicals™ 113002236
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11393259
  • 423.00€ / 1kg
Expédition estimée
18-05-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Utilisez 8 grandes capsules/L.
Spécification
Spécification
Biologie moléculaire
15 à 30°C
Pour la croissance des bactéries
1000 g
Molecular Biology Certified™ FDA
Tryptone 10 g/L, extrait de levure 5 g/L, NaCl 10 g/L, gélose 15 g/L
Milieu de gélose LB
4 ans
Capsule