Learn More
MP Biomedicals™ Milieu LB, grandes capsules
Milieux de culture utilisés pour la croissance des bactéries.
Marque:  MP Biomedicals™ 113002046
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11393229
  • 1426.76€ / 5kg
Expédition estimée: 17-05-2024
Description
  • Les formulations pour le milieu de croissance d’E. coli contiennent 10 g de tryptone et 5 g d’extrait de levure par litre, 10 g de NaCl par litre
Spécification
Spécification
Molecular Biology Certified™
Capsule
Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l
5000 g
15°C à 30°C
Milieu LB
Pour la croissance des bactéries