Learn More
MP Biomedicals™ Lysozyme du blanc d’œuf de poulet, 20 000 u/mg
Hydrolyse les liaisons glucosidiques b-1,4 entre l’acide N-acétylmuramique et la N-acétylglucosamine qui se produisent dans la structure des parois cellulaires des mucopeptides de certains microorganismes, tels que le Micrococcus lysodeikticus
Marque: MP Biomedicals™ 0210083105
96.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : CAS : 9001-63-2 Poids : 0.00500kg
Description
- Synonymes : Muramidase, N-acétylmuramoylhydrolase du peptidoglycane
- Numéro CAS : 9001-63-2
- Numéro EC : 232-620-4
- Numéro MDL : MFCD00131557
- Format : 3X cristallisé, sans sel, sans albumine, lyophilisé
- Activité spécifique : ≤20 000 u/mg de solide
- Coefficient d’extinction (E1 %) : 26,4 (280 nm)
- Point isoélectrique (pI) : pH de 11,0
- pH : 3,6
Utilisé pour lyser l’E. coli et les Streptomyces à des fins d’extraction telles que l’extraction d’un antigène spécifique au groupe. Agit également comme agent germinatif des spores bactériennes. Chez l’humain, le lysozyme peut agir comme médiateur de la fonction anti-tumorale des macrophages. Le lysozyme du cartilage joue un rôle dans la calcification du cartilage.
Spécification
3X | |
11 | |
0°C | |
5 g | |
14388 | |
Cristallisé, lyophilisé |
Blanc | |
Lyser l’E. coli et les streptomycètes à des fins d’extraction telles que l’antigène spécifique au groupe d’extraction | |
Blanc d’œuf de poule | |
Lysozyme | |
Les réactifs actifs en surface tels que le sulfate de dodécyle, les alcools et les acides gras, les dérivés d’imidazole et d’indole sont des inhibiteurs par la formation de complexes de transfert de changement |
Sécurité et traitement
- lysozyme
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: lysozyme