Learn More
MP Biomedicals™ Pectolyase Y-23
D’Aspergillus japonicus
Marque: MP Biomedicals™ 08320952
2434.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21884" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Contient deux types de pectinase, l’endopolygalacturonase et la lyase endo-pectine en haute activité
Spécification
>1 000 U/g | |
Endopolygalacturonase, lyase endo-pectine, facteur stimulant la macération | |
Isolement de protoplastes biologiquement actifs à partir d’un large spectre de plantes et de tissus plus élevés en association avec une préparation de la cellulose dans une brève incubation | |
Aspergillus japonicus | |
Pectolyase |
Marron | |
5,5 | |
2°C à 8°C | |
10 g | |
Poudre |