Learn More
Spectrum Labs™ Modules de filtration mPES MicroKos™, stériles
Les modules de filtration mPES MicroKos™ de Spectrum Labs™, stériles, sont des filtres à fibres creuses à usage unique conçus pour la filtration à flux tangentiel.
167.00€ - 404.00€
Spécification
Matériau | PES modifié |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Type | Module de filtration à fibres creuses |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Comprend | Longueur (métrique) | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Comprend | Longueur (métrique) | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12447051
|
Spectrum Labs™
C02-E003-05-S |
Dia. int. de fibre :0,5 mm, dia. int. de boîtier :3,2 mm, dia. int. d’entrée / de rétentat :3 mm, dia. int. du port latéral :4,3mm | Ports d’entrée/de sortie :Raccord Luer-Lock mâle, port latéral :Raccord Luer-Lock femelle | Longueur totale :23 cm, longueur effective :20cm | 3 kDa |
173.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15846484
|
Spectrum Labs™
D02-E050-10-S |
Fiber ID: 1.0mm, Housing ID: 6.5mm, Inlet/Retentate ID: 4.3mm, Side Port ID: 4.3mm | Inlet/Outlet Ports: Female Luer-Lok, Side Port: Female Luer-Lok | Total Length: 25cm, Effective length: 20cm | 50 kDa |
404.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12447061
|
Spectrum Labs™
C02-E100-05-S |
Dia. int. de fibre :0,5 mm, dia. int. de boîtier :3,1 mm, dia. int. d’entrée / de rétentat :3 mm, dia. int. du port latéral :4,3mm | Ports d’entrée/de sortie :Raccord Luer-Lock mâle, port latéral :Raccord Luer-Lock femelle | Longueur totale :23 cm, longueur effective :20cm | 100 kDa |
167.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15856484
|
Spectrum Labs™
D02-E100-10-S |
Fiber ID: 1.0mm, Housing ID: 6.5mm, Inlet/Retentate ID: 4.3mm, Side Port ID: 4.3mm | Inlet/Outlet Ports: Female Luer-Lok, Side Port: Female Luer-Lok | Total Length: 25cm, Effective length: 20cm | 100 kDa |
404.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15866484
|
Spectrum Labs™
D02-E300-10-S |
Fiber ID: 1.0mm, Housing ID: 6.5mm, Inlet/Retentate ID: 4.3mm, Side Port ID: 4.3mm | Inlet/Outlet Ports: Female Luer-Lok, Side Port: Female Luer-Lok | Total Length: 25cm, Effective length: 20cm | 300 kDa |
404.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Conçu pour la filtration à flux tangentiel de petits volumes allant de 1 ml à 100 ml
- Les filtres à fibres creuses et à usage unique MicroKros™ sont le premier dispositif de filtration à flux tangentiel efficace et pratique pour caractériser un procédé de mise à l'échelle ou de filtration de petits volumes en laboratoire.
- Les filtres MicroKros™ sont disponibles avec les raccords MLL x FLL et 1 longueur effective
Spécification
PES modifié | |
Stérile | |
Module de filtration à fibres creuses |