Learn More
Spectrum Labs™ Modules de filtration mPES MicroKos™, stériles
Les modules de filtration mPES MicroKos™ de Spectrum Labs™, stériles, sont des filtres à fibres creuses à usage unique conçus pour la filtration à flux tangentiel.
Marque:  Spectrum Labs™ C02-E003-05-S
Code produit. 12447051
  • 173.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçu pour la filtration à flux tangentiel de petits volumes allant de 1 ml à 100 ml
  • Les filtres à fibres creuses et à usage unique MicroKros™ sont le premier dispositif de filtration à flux tangentiel efficace et pratique pour caractériser un procédé de mise à l'échelle ou de filtration de petits volumes en laboratoire.
  • Les filtres MicroKros™ sont disponibles avec les raccords MLL x FLL et 1 longueur effective
Spécification
Spécification
PES modifié
Stérile
Module de filtration à fibres creuses
Dia. ext. du boîtier : 4,6 mm
3 kDa
Ports d’entrée/de sortie :Raccord Luer-Lock mâle, port latéral :Raccord Luer-Lock femelle
Longueur totale :23 cm, longueur effective :20cm
Dia. int. de fibre :0,5 mm, dia. int. de boîtier :3,2 mm, dia. int. d’entrée / de rétentat :3 mm, dia. int. du port latéral :4,3mm