missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrum Labs™ Modules de filtration mPES MicroKos™, stériles

Les modules de filtration mPES MicroKos™ de Spectrum Labs™, stériles, sont des filtres à fibres creuses à usage unique conçus pour la filtration à flux tangentiel.

Marque:  Spectrum Labs™ D02-E300-10-S

Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15866484

  • 344.76€ / 1 pièce

Date d’expédition estimée: 30-12-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Conçu pour la filtration à flux tangentiel de petits volumes allant de 1 ml à 100 ml
  • Les filtres à fibres creuses et à usage unique MicroKros™ sont le premier dispositif de filtration à flux tangentiel efficace et pratique pour caractériser un procédé de mise à l'échelle ou de filtration de petits volumes en laboratoire.
  • Les filtres MicroKros™ sont disponibles avec les raccords MLL x FLL et 1 longueur effective
Spécification

Spécification

300 kDa
Stérile
Fiber ID: 1.0mm, Housing ID: 6.5mm, Inlet/Retentate ID: 4.3mm, Side Port ID: 4.3mm
Total Length: 25cm, Effective length: 20cm
Modified PES
Module de filtration à fibres creuses
Dia. ext. du boîtier : 6,5 mm
Inlet/Outlet Ports: Female Luer-Lok, Side Port: Female Luer-Lok
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions