missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MRPS28 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MRPS28 |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16845984
|
Proteintech
16378-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16835984
|
Proteintech
16378-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MRPS28 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q9CY16, Q9Y2Q9 | |
28957, 66230, 689025 | |
MRPS28 Fusion Protein Ag9354 | |
Primary | |
-20°C | |
MRPS28 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HSPC007, MRP S28, MRP S35, MRPS28, MRPS35, S28mt, S35mt | |
MRPS28 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |