Learn More
Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.S™ pour la plateforme Versette et Novus i
Améliorez la bio-analyse MS hybride grâce à la solution Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.’S™ pour la plateforme Versette et Novus i, une solution de flux de travail Thermo Fisher Scientific exclusive pour les protéines et les peptides.
Marque:  Thermo Scientific™ 991PRT14
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.36000kg
Code produit. 15142579
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Améliorez la bio-analyse MS hybride grâce à la solution Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.’S™ pour la plateforme Versette et Novus i, une solution de flux de travaux Thermo Fisher Scientific exclusive pour les protéines et les peptides. Rendus possibles grâce aux technologies MSIA D.A.R.T.’S™ exclusives, ces flux de travaux ont prouvé leur capacité à détecter des concentrations de l’ordre du pg/ml tout en fournissant des données qualitatives / quantitatives simultanées à partir de matrices biologiques complexes, telles que le plasma humain. Idéale pour la bio-analyse de produits biologiques et de marqueurs biologiques, la technologie MSIA fournit une activation innovante dans les domaines de PKPD, DMPK, ADME, de la biotransformation (détermination DAR et de charge utile), ainsi que l’analyse courante des biomarqueurs.
Flux de travaux bio-analytiques de spectrométrie de masse hybride de nouvelle génération :
  • Permet l’analyse des protéines d’intérêt jusqu’au niveau femtomolaire
  • Flux de travaux rationalisé pour la bio-analyse qualitative et quantitative des protéines
  • Utilise une technologie à micro-colonne exclusive pour le piégeage moléculaire dans un format de boîtier de pointes de pipettes simple d’utilisation
  • Stimule la cinétique de liaison des anticorps / antigènes et améliore considérablement le dosage des protéines en faible abondance dans un échantillon biologique
Flux de travaux et technologies pour la recherche sur les produits biologiques et les biomarqueurs :
  • La colonne d’immunoaffinité capture les protéines d’intérêt en affichant un rapport signal/bruit amélioré
  • Une spécificité et des caractéristiques de dosage supérieures aux méthodes conventionnelles
  • Permet le dosage hybride jusqu’à des niveaux femtomolaires
  • Les systèmes D.A.R.T.’S pour MSIA de la streptavidine, protéine A, protéine G et protéine A/G offrent à l’utilisateur final la souplesse nécessaire pour analyser les cibles spécifiques d’intérêt
  • Des produits D.A.R.T.’S pour MSIA personnalisés sont disponibles sur demande
  • Solution de flux de travaux optimisée pour l’insuline (formes endogènes et thérapeutiques)
Requiert :
Pipette de 300 μl, telle que la plateforme de manipulation de liquides Thermo Scientific™ Versette™ et les pipeteurs multicanaux Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i™ (répertoriées dans le manuel de l’utilisateur)
Recommandés pour :
Dosages basés sur la spectrométrie de masse hybride
Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Spécification
Cônes MSIA DART, protéine G
2 ° à 8 ° C
MSIA D.A.R.T.S
300 µl
Paquet de 24 cônes