Learn More
Macherey-Nagel™ Réactif de silylation MSTFA
Réactions de silylation complètes avec des vitesses de réaction élevées, même sans catalyseur. Le réactif de silylation MSTFA est l’amide triméthylsilyle le plus volatil disponible.
122.00€ - 800.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10319827
|
Macherey-Nagel™
701270.1100 |
100 mL |
800.00€
100mL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10535631
|
Macherey-Nagel™
701270.110 |
10 mL |
122.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- N-méthyl-N-triméthylsilyl-trifluoroacétamide
- M 199,1 g/mol, Bp 70°C (75 mm Hg), densité d20°/4° = 1,11
- MSTFA : R’ = CF3, R" = CH3
- L’amide triméthylsilyl le plus volatil disponible
- Donneur TMS très fort qui ne cause pas d’encrassement FID perceptible même après des séries de mesure à long terme
- Les caractéristiques déjà bonnes de la solution peuvent être améliorées par l’ajout de quantités submolaires de solvants protiques (par exemple, TFA pour les composés extrêmement polaires tels que les hydrochlorures) ou la pyridine (par exemple, pour les glucides).
- Application recommandée : acides carboxyliques, acides hydroxy et cétocarboxyliques, acides aminés, amines, alcools, polyalcools, sucres, mercaptans et composés similaires avec des atomes d’hydrogène actifs. Même les hydrochlorures d’amines peuvent être silylés directement.
- Avantages : réaction complète avec des taux de réaction élevés, même sans catalyseur (1–2 % TMCS ou TSIM)
- Le sous-produit de la réaction (N-méthyltrifluoroacétamide) présente une volatilité élevée et un temps de rétention court.