Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de silylation MSTFA et MSTFA + 1 % TMCS
Obtenez une volatilité maximale à l’aide du réactif de silylation Thermo Scientific™ MSTFA et MSTFA + 1 % TMCS.
Marque:  Thermo Scientific™ TS-48914
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 24589-78-4 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Code produit. 11507680
  • 829.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
Utilisez le réactif de silylation Thermo Scientific™ MSTFA et MSTFA + 1 % TMCS pour l’analyse GC des composés à élution précoce qui autrement seraient masqués sur le chromatogramme. Le MSTFA, le TMS-amide le plus volatile disponible, et son sous-produit le N-méthyltrifluoroacétamide éluent généralement avec le front du solvant, permettant ainsi d’analyser les dérivés du TMS de petites molécules. L’ajout du TMCS Thermo Scientific™ facilite la dérivatisation des amides, des amines secondaires et des composés hydroxyles entravés qui ne sont pas dérivés par le MSTFA seul.
  • Force de donneur de triméthylsilylés comparable à celle du BSA et du BSTFA
  • Réagit pour remplacer les hydrogènes labiles sur une large gamme de composés polaires dotés d’un groupe Si(CH3)3
  • Utilisé pour la préparation de dérivés volatils et thermiquement stables pour la GC et la MS
  • Sous-produit volatil, le N-méthyltrifluoroacétamide présente un temps de rétention encore plus faible que le MSTFA
  • Les dérivés TMS de petites molécules peuvent souvent être analysés après dérivatisation à l’aide de MSTFA car les sous-produits et le réactif lui-même éluent généralement avec le front du solvant
  • L’ajout du TMCS Thermo Scientific facilite la dérivatisation des amides, des amines secondaires et des composés hydroxyles entravés qui ne sont pas dérivés par le MSTFA seul
Spécification
Spécification
GC-MS
Inflammable, irritant
100 mL
98 à 100%
2°C à 8°C
MSTFA (N-Méthyl-N-triméthylsilyltrifluoroacétamide)
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • MSTFA, 100 mL. N-Methyl-N-TMS-Trifluoro
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .