Learn More
Carbolite™ Four tubulaire mono-surface avec câble enroulé MTF 10/15/130
À utiliser avec l’élément filaire directement enroulé autour d’un tube de travail en céramique intégré au diamètre fixe.
Marque: Carbolite™ M1015-130-230SN+&02-301
Description
- Conception simple et économique
- Tube de travail avec câble enroulé intégré
- Fonction de démarrage différé / minuterie de série
- Configuration horizontale montée sur le module de commande
- Régulateur Carbolite-Gero 301 avec montée simple au point de consigne et minuterie
Spécification
Heat-up time: 5 min. | |
900°C to 1000°C | |
400 w | |
240 mm | |
100 w holding |
Carbolite Gero 301 | |
Thermocouple Type: K | |
W x H: 200 x 360 mm | |
3 kg |