Learn More
MUC16/CA125 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MUC16/CA125 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16899554
|
Proteintech
20077-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16889554
|
Proteintech
20077-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The antibody recognizes the C-term of MUC16.
CA 125 determit is present on a high molecular weight, mucin like glycoprotein of high molecular weight. CA 125 has been found on frozen sections of amnion and derivatives of coelomic and mullerian epithelium, including pleura, pericardium and peritoneum. In adult tissues, epithelial cells of fallopian tube, endometrium and endocervix; pancreas, colon, gall bladder, stomach, kidney, apocrine sweat gland and mammary gland. It is also found in mesothelial cell lining of pleura, pericardium and peritoneum. It is found in ovarian tumors of serous, endometrioid or clear cell types and adenocarcinomas of mullerian type.Spécification
MUC16/CA125 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8WXI7 | |
94025 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
MUC16 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CA 125, CA125, MUC 16, MUC16, Mucin 16 | |
MUC16 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |