Learn More
Acide mucochlorique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758521
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
87-56-9
C4H2Cl2O3
168.96
MFCD00006966,MFCD00006966
LUMLZKVIXLWTCI-IHWYPQMZSA-N
mucochloric acid, 2,3-dichloromaleic aldehyde acid, kyselina mukochlorova, 2z-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid, 2,3-dichloro-4-oxo-, 2z, aldehydodichloromaleic acid, dichloromalealdehydic acid, unii-5i5877jhiw, kyselina mukochlorova czech, ccris 6597
2771871
(2Z)-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid
OC(=O)C(\Cl)=C(\Cl)C=O
87-56-9
C4H2Cl2O3
168.96
MFCD00006966,MFCD00006966
LUMLZKVIXLWTCI-IHWYPQMZSA-N
mucochloric acid, 2,3-dichloromaleic aldehyde acid, kyselina mukochlorova, 2z-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid, 2,3-dichloro-4-oxo-, 2z, aldehydodichloromaleic acid, dichloromalealdehydic acid, unii-5i5877jhiw, kyselina mukochlorova czech, ccris 6597
2771871
(2Z)-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid
OC(=O)C(\Cl)=C(\Cl)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Mucochloric acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 125.0°C to 128.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’éclair 186°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire ClC(CHO)=C(Cl)CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 03, 727
Merck Index 15, 6383
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: slightly soluble in cold water, soluble in hot benzene and alcohol
Poids de la formule 168.96
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mucochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.