Learn More
Nabertherm™ Fours à moufle avec porte à guillotine
Pour la recherche et les applications en laboratoire
3065.10€ - 5059.20€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Régulation de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Régulation de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15493392
|
Nabertherm™
L-052H1RN1 |
5 L | B410 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15466692
|
Nabertherm™
L-092H1RN1 |
9 L | B410 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15486692
|
Nabertherm™
L-092H1TN1 |
9 L | C450 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15496702
|
Nabertherm™
L-152H1TN1 |
15 L | C450 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15496712
|
Nabertherm™
L-242H1RN1 |
24 L | B410 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Isolation en matériau fibreux non classifié
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Équipé d’une porte à guillotine
- Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée
- Entrée d’air réglable intégrée dans la porte, sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
- Fourni avec un régulateur B410 offrant quatre programmes et cinq rampes programmables librement, ou avec un modèle C450 doté de 10 programmes et 20 segments réglables librement
- Les deux régulateurs possèdent une interface USB intégrée et offrent un affichage textuel clair en plusieurs langues
- Disponible dans différentes plages de températures et tailles
- Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
- Limiteur de surchauffe avec température de coupure réglable de classe de protection thermique 2 conformément à la norme EN 60519-2 pour protéger le four et la charge
- Raccordement pour gaz protecteur, afin de purger les gaz protecteurs ou réactifs non inflammables
- Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
Spécification
Jusqu'à 1100°C |