Learn More
Mulberroside A, MedChemExpress
MedChemExpress Mulberroside A is one of the main bioactive constituent in mulberry (Morus alba L.). Mulberroside A decreases the expressions of TNF-α, IL-1β, and IL-6 and inhibits the activation of NALP3, caspase-1, and NF-κB and the phosphorylation of ERK, JNK, and p38, exhibiting anti-inflammatory antiapoptotic effects. Mulberroside A shows inhibitory activity against mushroom tyrosinase with an IC50 of 53.6 μM.
159.30€ - 753.30€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Mulberroside A |
---|---|
CAS | 102841-42-9 |
Couleur | Off-White |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C26H32O14 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16494857
![]() |
Medchem Express
HY-N0619 |
50 mg |
753.30€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16481458
![]() |
Medchem Express
HY-N0619 |
5 mg |
159.30€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16409048
![]() |
Medchem Express
HY-N0619 |
10 mg |
251.10€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Mulberroside A is one of the main bioactive constituent in mulberry (Morus alba L.). Mulberroside A decreases the expressions of TNF-α, IL-1β, and IL-6 and inhibits the activation of NALP3, caspase-1, and NF-κB and the phosphorylation of ERK, JNK, and p38, exhibiting anti-inflammatory antiapoptotic effects. Mulberroside A shows inhibitory activity against mushroom tyrosinase with an IC50 of 53.6 μM.Spécification
Mulberroside A | |
Off-White | |
C26H32O14 | |
O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1CO)OC2=CC(/C=C/C(C=CC(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)=C4)=C4O)=CC(O)=C2 | |
568.52 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
102841-42-9 | |
Research | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.90 mM) | |
568.52 | |
99.75% | |
Solid |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.