Learn More
Shamrock™ Étiquettes polyvalentes, 25 x 50 mm
Étiquetage économique à usage général pour tous vos besoins de laboratoire. Les étiquettes polyvalentes Shamrock™ adhèrent à toute surface sèche et acceptent les notations manuscrites.
Marque: Shamrock™ SSP-1-1
12.52 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.20700kg
Description
- Économique avec un large éventail d’utilisations
- Marquage permanent
- Marquage universel au stylo à bille, crayon de papier et marqueur
- Étiquettes prédécoupées sur le rouleau
Spécification
25 x 50 mm |