Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires multi-cellules pour les spectrophotomètres GENESYS™ 140/150/180 et BioMate™ 160
Accélérez votre analyse grâce à des mesures à haut débit.
Marque:  Thermo Scientific™ 840-314700
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 15871148
  • 402.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-04-2024
Description
Tirez le maximum de chaque échantillon. Les accessoires pour les spectrophotomètres Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis sont conçus pour vous permettre de travailler plus intelligemment, pas plus intensément. Nous proposons une grande variété d’options pour répondre à vos exigences de mesure. La conception à clipser sans câble permet un échange facile d’accessoires.
Accélérez votre analyse grâce à des mesures à haut débit.
Spécification
Spécification
Peut accueillir quatre cuves longues rectangulaires allant jusqu’à 50 mm. Veuillez noter : Non compatible avec les petites cuves (<3,5 ml) ou tout autre type de porte-cuve.
Carrousel à 4 positions avec support de cuves à grande longueur de trajet
Jusqu’à 4 cuves rectangulaires à grande longueur de trajet (jusqu’à 50 mm)
Carrousel à 4 positions avec porte-cuves longs rectangulaires. Conception à verrouillage magnétique pour un échange facile sur carrousel.
Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160