Learn More
BD Biosciences™ Contrôle faible de CD4 à vérifications multiples (CE/DIV)
Conçu comme un contrôle complet de l’immunophénotypage par cytométrie en flux.
Marque:  BD Biosciences™ 340914
Informations supplémentaires : Poids : 0.05710kg
Code produit. 15875938
  • 178.50€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 28-12-2021
Description
Description
  • Contrôle complet de l’immunophénotypage par cytométrie en flux
  • Contrôle de la coloration des anticorps, de la lyse des globules rouges (GR), de la configuration et des performances des instruments et de l’analyse des données
  • Contrôle stable avec des valeurs attribuées pouvant être utilisées pour surveiller l’immunophénotypage
  • Le contrôle faible de CD4 à vérifications multiples BD doit être utilisé comme le sang total.
Spécification
Spécification
DIV 2/2014, CE 23-5208-04
1 x 2,5 mL
Les flacons non ouverts sont stables jusqu’à la date de péremption. Les flacons ouverts sont stables pendant 9 cycles thermiques lorsqu’ils sont manipulés correctement.