Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour distributeurs de réactifs Multidrop™ Combi, 384 et DW
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires pour distributeurs de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 et DW.
393.00€ - 5720.00€
Spécification
Autoclavable | 50 fois à 121°C, 1 bar, 20 min |
---|---|
Matériau | Embout en polypropylène, Tubulure en silicone |
Volume (métrique) | 5 à 2 500 μl |
À utiliser avec (équipement) | Multidrop Combi, Multidrop 384 et Multidrop DW |
Diamètre (métrique) | Pointe : 0.5 mm ; tubulure : 1.3 mm |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11799478
|
Thermo Scientific™
24070290 |
Ensemble tubulure pour cassette distributrice pour tubes standard (avec ensemble tubulure 40 cm) |
393.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11560745
|
Thermo Scientific™
24070297 |
Longue série de tubes |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10004442
|
Thermo Scientific™
24072670 |
Cassette de distribution de tube standard ; pour des volumes de 5 à 2500 µl |
946.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10419773
|
Thermo Scientific™
24072671 |
Lot de 5 cassettes distributrices pour tubes standard |
4015.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10143833
|
Thermo Scientific™
24072672 |
Lot de 10 cassettes distributrices pour tubes standard |
5720.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10410144
|
Thermo Scientific™
24072677 |
Cassette de distribution standard à “tubing” long |
1037.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires pour distributeurs de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 et DW.
Informations de commande :
Les références de catalogue 24070297 et 24070290 incluent les peignes.
Spécification
50 fois à 121°C, 1 bar, 20 min | |
5 à 2 500 μl | |
Pointe : 0.5 mm ; tubulure : 1.3 mm |
Embout en polypropylène, Tubulure en silicone | |
Multidrop Combi, Multidrop 384 et Multidrop DW |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.