Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur numérique Multidrop™ Pico 1
Miniaturisez les dosages et obtenez des résultats précis au picolitre près avec la distribution sans contact grâce à un logiciel facile à utiliser
Marque: Thermo Scientific™ 5840600
Description
Pico 1 et Pico 8 offrent une précision de distribution améliorée pour un volume d’à peine 11 pl dans tous les puits, en utilisant jusqu’à dix fois moins de réactif que les procédures de pipetage manuel, permettant ainsi des réductions importantes des coûts et des déchets.Conçu pour permettre la miniaturisation des dosages, stimuler la productivité et améliorer la précision des résultats, ils sont parfaits pour un large éventail d’applications à faible volume telles que la qPCR, les courbes de réponse des doses, les dosages de sélection des médicaments et l’ELISA.
- Économies grâce à la miniaturisation des dosages
- Amélioration de l’efficacité et de l’intégrité des échantillons
- Logiciel puissant, flexible et facile à utiliser
Service Plan
Oui
Spécification
Distributeur numérique | |
Cartouche de 11 pl à 20 μl (8 puits), cartouche de 1 nl à 200 μl (4 puits) | |
USB | |
≤ 8% | |
11 pl à 10 μl en quelques secondes | |
14,1 | |
100/240 V |
Distributeur numérique Multidrop™ Pico 8 | |
Études sur les combinaisons de médicaments, dosages biochimiques, tests sur cellules, DMPK, sélection secondaire, chimie synthétique, développement de dosages, qPCR, profilage enzymatique, thérapies d’anticorps, SAR et repérage | |
Plaque à 12, 24, 48, 96, 384, 1 536 puits, hauteur de plaque : 6-47 mm | |
PicoIT 8 | |
47 x 38 x 23 cm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |