Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate DH5α T1R Competent Cells
Cellules compétentes Invitrogen MultiShot™ FlexPlate DH5α™ T1R : capacités de transformation bactérienne haut débit tout en offrant la flexibilité nécessaire pour s’adapter à un débit moyen avec la souche cellulaire compétente DH5α™ favorite
Marque: Invitrogen™ C4481201
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Includes:
- Boîte 1 : E. coli chimiquement compétentes MultiShot™ FlexPlate DH5α™ T1R : Une plaque à 96 puits, 20µl par puits
- Encadré 2 : ADN PUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl ; milieu S.O.C. : 2 flacons, 10 ml chacun
Description
Les principales caractéristiques des cellules compétentes de la bactérie MultiShot™ FlexPlate OMNIMAX DH5α™ T1R E. coli sont les suivantes :
- hsdR pour la transformation efficace de l’ADN non méthylé à partir des amplifications par PCR
- lacZΔM15 pour le screening de couleur bleu / blanc des clones recombinants
- tonA (fhuA) pour la résistance aux phages T1 et T5.
- Augmentation du débit – Compatible avec les plateformes automatisées de manipulation des liquides
- Flexible - Transformer par incréments de 8 puits sur une plaque entière à 96 puits
- Cellules adaptées – compétentes pré-alicitées dans 96 puits, plaque prête pour la transformation
Spécification
Cellule compétente | |
Non | |
No | |
Compatible avec le haut débit | |
Yes (recA1) | |
Yes | |
Plaque à 96 puits | |
1 x 96-well Plate |
Absence d’épisome F’ | |
•α Cellules compétentes T1 R pour flexplate multishot DH5 : Une plaque de 96 puits, 20 µL par puits, stocker à –80°C • d'ADN pUC19 (10 pg/µL) : 1 flacon, 50 µl, à conserver à –20°°C • , milieu S.O.C. : 2 flacons, 10 ml chacun, à conserver à 4°C ou à température ambiante |
|
Oui | |
No | |
Glace carbonique | |
E. coli | |
DH5α, MultiShot™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.