Learn More
Murexide, pour Complexométrie, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15683950
164.44 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21687" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
3051-09-0
C8H3N5O6-2
265.141
MFCD00012777
MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
51381221
6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinane-5 -ylidène)amino]-1H-pyrimidine-2,4-diolate
C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
3051-09-0
C8H3N5O6-2
265.141
MFCD00012777
MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
51381221
6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinane-5 -ylidène)amino]-1H-pyrimidine-2,4-diolate
C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
pour complexométrie
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Murexide
Point de fusion >300°C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3831445
Poids de la formule 284.19g/mol
Conditionnement Bouteille en verre
Couleur Rouge
Quantité 25 g
Forme physique Powder