Learn More
Honeywell™ Vêtements de protection légers Mutex E.
Catalog Number p-7159663
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Vêtements de protection à usage unique et respirants conçus pour protéger contre la contamination par les particules et les éclaboussures chimiques.
  • Antistatiques
  • Sans silicone ni latex
  • Excellente ergonomie et ajustement
    • 3Capuche à  pièces
    • Conception spéciale de l’entre-jambe
    • Rabat extérieur et fermeture éclair à double glissière
    • Respirabilité
    • Polypropylène à 3 couches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Type de produit Type de protection : 5, 6
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau 3 couches de polyproylène
Couleur Blanc
Type de protection Protection type: 5, 6
Épaisseur 56 gsm